Läs mer
Ferric Chloride Hexahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Produktkod. 31750880
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
31750880 500 g
1 options
Produktkod. 31750880 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer RDCF0200500B1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Chloride
Namnnotering Hexahydrat
CAS 10025-77-1
Färg Brown-Yellow
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Deliquescent Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl3FeH12O6
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-namn iron(3+) hexahydrate trichloride
Molekylvikt (g/mol) 270.29
Procent renhet 97 till 102 %
Kvalitet ACS
Förpackning White Poly Wide Mouth Bottle