Läs mer
Järnkloridhexahydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11418801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418801 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11418801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215350091
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Chloride Hexahydrate
CAS 10025-77-1
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Molekylformel FeCl3 · 6H2O
MDL-nummer MFCD00149712
InChI-nyckel NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC-namn järn(3+)hexahydrattriklorid
Molekylvikt (g/mol) 270.29
Formel vikt 270.3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ferric Chloride Hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).