Läs mer
Järnklorid, MP Biomedicals
Produktkod. 11478791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478791 100 g 100g
11488791 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11478791 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215349980
Kemiska identifierare
CAS 7705-08-0
Molekylformel Cl3Fe
Molekylvikt (g/mol) 162.20
MDL-nummer MFCD00011005
InChI-nyckel RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Chlorure Perrique, Iron (III) Chloride
IUPAC-namn järn(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric chloride, anhydrous
Namnnotering Chemistry
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Formel vikt 162.21
Densitet 2.898g/cm3 at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • FERRIC CHLORIDE ANHYDROUS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till lokala / regionala /nationella / internationella föreskrifter..