Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferric chloride, anhydrous |
| Namnnotering | Kemi |
| Färg | Svart |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 kg |
| Densitet | 2,898 g/cm3 vid 25 °C |
| Formel vikt | 162.21 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Järn(III)klorid, vattenfri
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .