Specifikationer
| CAS | 74738-17-3 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1037801 |
| Molekylformel | C11H6Cl2N2 |
| Synonym | fenpiclonil, beret, 3-2,3-dichlorophenyl-4-cyanopyrrole, fenpiclonil iso, 4-2,3-dichlorophenyl-1h-pyrrole-3-carbonitrile, unii-21ocb8kdq9, 4-cyano-3-2,3-dichlorophenyl pyrrole, 21ocb8kdq9, 1h-pyrrole-3-carbonitrile, 4-2,3-dichlorophenyl, 4-2,3-dichlorophenyl pyrrole-3-carbonitrile |
| InChI-nyckel | FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=CNC=C2C#N |
| IUPAC-namn | 4-(2,3-diklorfenyl)-1H-pyrrol-3-karbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.083 |
| PubChem CID | 91724 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ferric chloride solution R1. European Pharmacopoeia Ref: 1037801. (RP 080)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .