missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferric Glycerophosphate |
| CAS | 1301-70-8 |
| Molekylformel | C8H18Fe2O12P2 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI-nyckel | CBEYZWBXIPZYNH-UHFFFAOYNA-J |
| LEDER | [Fe++].[Fe++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O.OCCC(CCO)OP([O-])([O-])=O |
| IUPAC-namn | bis(λ²-järn(2+)) 3-(fosfonatooxi)pentan-1,5-diol 3-(fosfonatooxi)propan-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 479.86 |
| Formel vikt | 616.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?