Läs mer
Järnnitrat Nonahydrat,> 98 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11440612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440612 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11440612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219404690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00 SEK
    969.80 SEK / 500g
    Save 50.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
ACS reagent-grade ferric nitrate nonahydrate for laboratory research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall >98%
Molekylformel FeH18N3O18
MDL-nummer MFCD00149708
Synonym ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
InChI-nyckel SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn järn(3+)-nonahydrattrinitrat
Molekylvikt (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Formel vikt 404
Kvalitet ACS-reagens