Läs mer
Ferric Oxide, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15557944 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15557944 500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15557944 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 202401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 1309-37-1
Molekylformel Fe2O3
Molekylvikt (g/mol) 159.69
MDL-nummer MFCD00011008
InChI-nyckel JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn trioxodiiron
LEDER [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Oxide
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
Formel vikt 159.69
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Densitet 1L = 5.24kg