Läs mer
Järnfosfat, TRC
Produktkod. 30135845
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135845 500 mg
30134641 1 g
30012056 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135845 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF307535500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10045-86-0
Molekylformel Fe . O4 P
Molekylvikt (g/mol) 150.816
Synonym Iron Phosphate, Escargo!, Ferramol, Ferric Orthophosphate, Iron Orthophosphate, Iron Phosphate, Iron(III) Phosphate, Sluggo;
IUPAC-namn järn(3+); Fosfat
LEDER [Fe+3].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferric Phosphate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Formel vikt 150.888