Läs mer
Ferroboronpulver, ARMI∣MBH
Produktkod. 17969404
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
17969404 100 g
1 options
Produktkod. 17969404 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer IARMFBP20
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
ARMI∣MBH producerar högkvalitativa referensmaterial med metalllegeringscertifiering och har satt upp standarder för Spark-OES, ICP, och XRF elementanalys. Utbudet inkluderar stål, aluminium, titan, nickel, kobolt, koppar, magnesium och mer.
Ferroboronpulver, 100 gram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tungsten/Nitrogen/Sulfur/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Tin/Zirconium/Calcium/Aluminium/Chromium/Manganese/Titanium/Carbon/Silicon/Boron/Iron
CAS 7439-89-6
Kvantitet 100 g
Form Fint pulver
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Tungsten 0.0022 %/Nitrogen 0.004 %/Sulfur 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Molybdenum 0.008 %/Copper 0.01 %/Nickel 0.012 %/Tin 0.027 %/Zirconium 0.037 %/Calcium 0.04 %/Aluminium 0.049 %/Chromium 0.13 %/Manganese 0.25 %/Titanium 0.28 %/Carbon 0.39 %/Silicon 0.66 %/Boron 18.4 %/Iron 77 %