Läs mer
Ferrocen, 99 %
Beskrivning
Ferrocen används som katalysator för kolnanorör och för raketdrivmedel. Det används också i bränsle för bensinmotorer, bensin mot knackning, ljuskänsliga material och uppvisar anticanceraktivitet. Det fungerar som en ljuskänslig katalysator och främjar den fotokemiska nedbrytningen av plastfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Förpackad under argon
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrocene |
| Smältpunkt | 173 °C till 174 °C |
| Färg | Gul till orange |
| Kokpunkt | 249 °C |
| Odör | Kännetecken |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1325 |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Merck Index | 14,4037 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ferrocene
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.