Läs mer
Ferrocen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354949
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354949 250 g 250g
11344949 50 g 50g
11364949 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087202.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Ferrocen används som katalysator för kolnanorör och för raketdrivmedel. Det används också i bränsle för bensinmotorer, bensin mot knackning, ljuskänsliga material och uppvisar anticanceraktivitet. Det fungerar som en ljuskänslig katalysator och främjar den fotokemiska nedbrytningen av plastfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-54-5
Molekylformel C10H10Fe
Molekylvikt (g/mol) 186.04
MDL-nummer MFCD00001427
InChI-nyckel DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
PubChem CID 25199998
IUPAC-namn cyklopenta-1,3-dien;järn
LEDER [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrocene
Smältpunkt 173°C to 174°C
Färg Gul till orange
Kokpunkt 249°C
Odör Characteristic
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Air and moisture sensitive
Merck Index 14,4037
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formel vikt 186.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ferrocene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dicyclopentadienyl iron
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.