missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ferrocene-d10, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrocene-d10 |
| CAS | 12082-87-0 |
| Molekylformel | 2 C5 D5 . Fe |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ferrocene-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-d10 (ACI), Ferrocene-d10 (8 CI, 9 CI), Iron, di(cyclopentadienyl-d5)- (6 CI, 7 CI), Decadeuteroferrocene, Ferrocene-D10 |
| InChI formel | InChI=1 S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5 H;/i2*1 D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| LEDER | [Fe].[2 H][C]1 [C]([2 H])[C]([2 H])[C]([2 H])[C]1[2 H].[2 H][C]2 [C]([2 H])[C]([2 H])[C]([2 H])[C]2[2 H] |
| IUPAC-namn | iron;1,2,3,4,5-pentadeuteriocyclopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.093 |
| Formel vikt | 196.076 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?