Läs mer
Ferrocene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 102-54-5 |
| Densitet | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | (C5H5)2Fe |
| MDL-nummer | MFCD00001427 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Ferrocene, Dicyclopentadienyliron, Iron dicyclopentadienyl, Ferrocene |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.03 |
| Kvalitet | Research |