Läs mer
Ferrocene, TRC
Produktkod. 30397233
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30397233 50 g
1 options
Produktkod. 30397233 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF30759550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrocene
CAS 102-54-5
Molekylformel 2 C5 H5 . Fe
Kvantitet 50 g
Synonym Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G
InChI formel InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
LEDER [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
IUPAC-namn cyklopentan; Järn
Molekylvikt (g/mol) 186.03
Formel vikt 186.0132