Läs mer
Ferrocene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrocene |
| CAS | 102-54-5 |
| Molekylformel | 2 C5 H5 . Fe |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Ferrocene (8CI, 9CI, ACI), Bis(cyclopentadienyl)iron, Bis(η-cyclopentadienyl)iron, Bis(η5-cyclopentadienyl)iron, Catane TM, Di-2,4-cyclopentadien-1-yliron, Di-π-cyclopentadienyl iron, Dicyclopentadienyliron, Ferrotsen, Iron bis(cyclopentadienide), Iron dicyclopentadienyl, Iron, bis(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-, NSC 2033, NSC 209798, NSC 44012, PLUTOcen F-C, PLUTOcen G |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H; |
| LEDER | [Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2 |
| IUPAC-namn | cyklopentan; Järn |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.03 |
| Formel vikt | 186.0132 |