Läs mer
Ferrocenättiksyra, TRC
Produktkod. 30389715
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30389715 100 mg
1 options
Produktkod. 30389715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF307605100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferroceneacetic Acid
CAS 1287-16-7
Molekylformel C12H12FeO2
Kvantitet 100 mg
Synonym [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene
InChI formel InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2
LEDER O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
IUPAC-namn Ferrocen, (karboxymetyl)
Molekylvikt (g/mol) 244.07
Formel vikt 244.02