Läs mer
Ferrocenecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrocenecarboxylic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;/q2*-1;+2 |
| Formel vikt | 230 |