Läs mer
Ferroinindikatorlösning, 0,025 M, Solstice
Produktkod. 15645620
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15645620 50 mL Glasflaska 50ml
15635620 250 mL Glasflaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15645620 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4627050ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00 SEK
    358.95 SEK / 50ml
    Save 104.05 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Redoxindikator, 0,025 M
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14634-91-4
Molekylformel C36H24FeN6O4S
Molekylvikt (g/mol) 692.53
MDL-nummer MFCD00036428
InChI-nyckel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 84567
IUPAC-namn järn(2+);1,10-fenantrolin;sulfat
LEDER [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferroin indicator solution
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Odör Luktfritt
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Densitet 1,006 g/ml vid 20 °C
Färg Rött
Kvantitet 50 mL
Fysisk form Vätska
Formel vikt 692,52 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Ferroin indicator solution
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate