Description
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ferroin indicator solution |
| Kvantitet | 100 mL |
| Linjär formel | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| UN-nummer | UN3082 |
| IUPAC-namn | järn(2+);1,10-fenantrolin;sulfat |
| Formel vikt | 692,52 g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ferroin indicator solution
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate