Läs mer
Ferroinindikatorlösning, Solstice
Produktkod. 15624240
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15624240 500 mL 500ml
15614240 100 mL 100ml
15634240 6 x 100 mL Paket med 6
15644240 6 x 500 mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15624240 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 34531500ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-04-2027
Redox Indikator, Reag. Ph. Eur., E0 i svavelsyra 1 mol/l = +1,06 volt
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14634-91-4
Molekylformel C36H24FeN6O4S
Molekylvikt (g/mol) 692.53
MDL-nummer MFCD00036428
InChI-nyckel CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferroin, ferroin indicator solution, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-.kappa.n1,.kappa.n10-, oc-6-11-, sulfate 1:1, ferroin sulfate, ferroin solution, 1,10-phenanthroline ferrous sulfate, tris 1,10-phenanthroline-n1,n10 iron sulphate, ferrous 1,10-phenanthroline sulfate, ferroin indicator solution, 25 mmol/l, iron 2+ , tris 1,10-phenanthroline-kappan1,kappan10-, oc-6-11-, sulfate 1:1
PubChem CID 84567
LEDER [Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferroin indicator solution
Kvantitet 500 mL
Linjär formel [Fe(C12H8N2)3]SO4
UN-nummer UN3082
IUPAC-namn järn(2+);1,10-fenantrolin;sulfat
Formel vikt 692,52 g/mol
Produktbeteckning
  • Ferroin indicator solution
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,10-Phenanthrolinemonohydrochloride monohydrate