Läs mer
Ferroinindikatorlösning, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 ml
Beskrivning
- Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
- För manuella titreringar; indikatortitrant eller analyt ändrar färg och denna färgförändring är den i särklass viktigaste metoden för slutpunktsdetektering vid sådana titreringar.
- En högkvalitativ indikatorlösning som Reagecons Ferroin Indicator Solution underlättar slutpunktsdetektering, på ett tydligt och entydigt sätt och är en förutsättning för exakt manuell titrimetri.
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Winchesterflaska i bärnstensfärgad glas |
| Fysisk form | Vätska |
| Teknik | Titration, Analyte Color Change |
| Kvantitet | 100 ml |