Läs mer
Ferroinlösning, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ferroin Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1038100 (RP 084)
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1,10-phenanthrolinehydrochloride monohydrate, ferrous sulfate heptahydrate