Läs mer
Ferronil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferronil |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Fe/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| Formel vikt | 115.9197 |