Läs mer
Ferroprotoporphyrin IX, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferroprotoporphyrin IX |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H34N4O4.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);/q;+2/p-2/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14+,30-15?,31-16-,32-16?; |
| Formel vikt | 616.1773 |