Läs mer
Ferroquine, MedChemExpress
Beskrivning
Ferroquine (Ferrochloroquine), a ferrocenyl analogue of Chloroquine, is an antimalarial agent. Ferroquine shows parasiticidal effect on Plasmodium by inducing oxidative stress and the subsequent destruction of the membrane.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferroquine |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 185055-67-8 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24ClFeN3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ferrochloroquine SSR97193 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (19.20 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |