Läs mer
Ferrostatin-1, MedChemExpress
Beskrivning
Ferrostatin-1 (Fer-1), a potent and selective ferroptosis inhibitor, suppresses Erastin-induced ferroptosis in HT-1080 cells (EC50=60 nM). Ferrostatin-1, a synthetic antioxidant, acts via a reductive mechanism to prevent damage to membrane lipids and thereby inhibits cell death. Antifungal Activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrostatin-1 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 347174-05-4 |
| Färg | Pale Purple |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22N2O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Fer-1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (476.46 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |