Läs mer
Ferrostatin 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrostatin 1 |
| CAS | 347174-05-4 |
| Molekylformel | C15H22N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Amino-4-cyclohexylaminobenzoic Acid Ethyl Ester, Fer-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-2-19-15(18)11-8-9-14(13(16)10-11)17-12-6-4-3-5-7-12/h8-10,12,17H,2-7,16H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1ccc(NC2CCCCC2)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-amino-4-(cyclohexylamino)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.35 |
| Formel vikt | 262.1681 |