Läs mer
Järnhaltiga ammoniumsulfat, 6-hydrat, finkristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15577944 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15577944 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15175083 500 g Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15577944 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 205405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14715.00 SEK
    14152.54 SEK / 2.5kg
    Save 562.46 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Ammonium Sulfate
Namnnotering 6-Hydrate
Fysisk form Fina kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel Fe(NH4)2(SO4)2·6H2O
Formel vikt 392.13
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Poly flaska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium iron (II) sulphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferrous ammonium sulphate