Läs mer
Järnhaltiga ammoniumsulfathexahydrat, 98,5-101,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11432842 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432842 1 kg 1kg
11422842 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432842 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215252391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 1kg
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.5-101.5%
Molekylformel FeH20N2O14S2
Formel vikt 392.1
Kvalitet ACS-reagens