Läs mer
Järnhaltiga ammoniumsulfathexahydrat, 98,5-101,5 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. p-3547114 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 11422842
Brand: MP Biomedicals 0215252390
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7783-85-9
Molekylvikt (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI-nyckel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-järn(2+) diammoniumhexahydratdisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98.5-101.5%
Molekylformel Fe[NH4]2[SO4]2 · 6H2O
Formel vikt 392.1
Kvalitet ACS-reagens
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, ACS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate