Läs mer
Ferrous Bisglycinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrous Bisglycinate |
| CAS | 20150-34-9 |
| Molekylformel | 2 C2 H4 N O2 . Fe |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Iron, bis(glycinato-κN,κO)-, Iron, bis(glycinato)- (7CI,8CI), Iron, bis(glycinato-N,O)-, Bis(glycinato-κN,κO)iron, B-Traxim 2C Fe, Bis(glycinato)iron, Fechel, Ferrochel, Ferrous bisglycinate, Ferrous glycinate, Iron bisglycinate, Iron glycinate, Iron preparation SE |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H5NO2.Fe/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Fe+2].NCC(=O)[O-].NCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-aminoacetate;iron(2+) |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.96 |
| Formel vikt | 203.9833 |