Läs mer
Järnkloridtetrahydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11475471 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475471 250 g 250g
11485471 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475471 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215804683
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 13478-10-9
Molekylformel Cl2FeH8O4
Molekylvikt (g/mol) 198.805
InChI-nyckel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-namn diklorjärn;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Chloride Tetrahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Formel vikt 198.8