Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrous Stearate |
| CAS | 2980-59-8 |
| Molekylformel | C36H70FeO4 |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI-nyckel | FRVCGRDGKAINSV-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Fe++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O |
| IUPAC-namn | λ²-järn(2+)dioktadekanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 622.80 |