Läs mer
Järnsulfat, 7-hydrat, Kristall, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15597954 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Vidmunnad bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15597954 2.5 kg Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun 2.5kg
15587954 500 g Vidmunnad bärnstensglasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15597954 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 207405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4899.00 SEK
    4291.92 SEK / 2.5kg
    Save 607.08 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Molekylformel FeH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 278.01
MDL-nummer MFCD00149719
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-namn järn(2+);sulfat;heptahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Sulfate
Namnnotering 7-Hydrate
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 278.02
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Densitet 1L = 1.90kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron (II) sulphate heptahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) sulphate heptahydrate