Läs mer
Järnsulfatheptahydrat,> 99 %, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11415481 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415481 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11415481 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215804883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 250g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
High-purity crystalline powder intended for laboratory research applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel FeH14O11S
MDL-nummer MFCD00149719
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn λ²-järn(2+)heptahydratsulfat
Molekylvikt (g/mol) 278.01
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
Formel vikt 278
Procent renhet 99%