Läs mer
Järnsulfatheptahydrat,> 99 %, MP Biomedicals
Produktkod. 11465152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465152 1 kg 1kg
11445152 250 g 250g
11455152 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465152 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219466391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 SEK
    2196.65 SEK / 1kg
    Save 113.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Cellkulturreagens
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Molekylformel FeH14O11S
Molekylvikt (g/mol) 278.01
MDL-nummer MFCD00149719
InChI-nyckel SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Synonym iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC-namn λ²-järn(2+)heptahydratsulfat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferrous Sulfate Heptahydrate
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall >99%
Formel vikt 278
Procent renhet 99%
Kvalitet Not Available