Läs mer
Järnsulfatheptahydrat, TRC
Produktkod. 30012327
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30012327 10 g
1 options
Produktkod. 30012327 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF30785010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iron(II) Sulfate Heptahydrate
CAS 7782-63-0
Kvantitet 10 g
Molekylformel Fe . O4 S . 7[H2 O]
Synonym Sulfuric acid, iron(2+) salt, heptahydrate (1:1:7), Sulfuric acid, iron(2+) salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), FerroHepta, Ferrous sulfate heptahydrate, Iron protosulfate, Iron sulfate (FeSO4) heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate, Iron sulfate heptahydrate (FeSO4.7H2O), Iron(2+) sulfate heptahydrate, Iron(II) sulfate heptahydrate, Ironate, Ironfer, Irosul, Presfersul
InChI formel InChI=1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn järn(2+); sulfat; Heptahydrat
Molekylvikt (g/mol) 278.015
Formel vikt 277.961