Läs mer
Ferrozine mono-sodium salt hydrate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferrozine mono-sodium salt hydrate |
| CAS | 63451-29-6 |
| Molekylformel | C20H15N4NaO7S2 |
| MDL-nummer | MFCD00150794 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | OS(=O)(C1=CC=C(C2=NN=C(C3=NC=CC=C3)N=C2C4=CC=C(S([O-])(=O)=O)C=C4)C=C1)=O.O.[Na+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 510.48 |
| Procent renhet | 98% |