Läs mer
SCAT™ Ferrule for HPLC Systems
Produktkod. 14737170 Handla allt SCAT Europe Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Produktkod. 14737170
Brand: SCAT™ 107905
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Connect your HPLC capillaries safely and tightly to your SCAT™ system. SCAT™ PFA fittings are chemically resistant and fit Safety Caps and Safety Waste Caps. Available for different capillary sizes.
SCAT beslag finns i följande versioner:
  • PFA-beslag med integrerad hylsa i olika färger och diametrar
  • Rörkopplingar i olika diametrar
Specifikationer
Typ Skoning
Färg Vitt
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
För användning med Kapillär
Material PTFE
Autoklaveringsbar Autoclavable