Läs mer
Trajan™ Shimadzu 14A Split / Splitless FocusLiner
Produktkod. 12924001
Change view
Kvantitet:
1 st
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12924001 5/förpackning Paket med 5
12934001 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12924001 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 092065
Beräknad leverans: 11-01-2027
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Shimazdu-instrument
Specifikationer
Produkttyp Split/Splitless Focus Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 99 mm
Diameter (metrisk) Inre 3.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm