Läs mer
Thermo Scientific™ Ferrules för Thermo Scientific™ och Agilent™ instrument
Produktkod. 10120513 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
100 % grafit
15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk):
För 0,1 till 0,25 mm ID-kolumn
För 0,1 till 0,32 mm ID-kolumn
För 0,32 mm ID-kolumn
För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10120513 15 % grafit, 85 % Vespel För 0,1 till 0,25 mm ID-kolumn Paket med 10
10756334 100 % grafit För 0,1 till 0,32 mm ID-kolumn Paket med 10
10672674 100 % grafit För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn Paket med 10
10774827 15 % grafit, 85 % Vespel För 0,32 mm ID-kolumn Paket med 10
10394473 15 % grafit, 85 % Vespel För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10120513 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290VA191
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Säkerställ pålitliga anslutningar för Thermo Scientific™ TRACE™ 1300/1600-serien och Agilent GC-instrument med dessa Thermo Scientific™ ferruler
Använd Thermo Scientific™ Ferrules-instrument för att säkerställa optimal prestanda för ditt Thermo Scientific och Agilent GC-instrumentet. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att passa en rad instrument och användningsområden.
  • Finns i 100% grafitferruler, 15% grafit/85% vespel
  • Ferruler för olika typer av injektorer och detektorer
Beställningsinformation
Förpackad i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skoning
Diameter (metrisk) För 0,1 till 0,25 mm ID-kolumn
För användning med (utrustning) SSL-injektorer och detektorer för Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien eller Agilent GC-instrument
Material 15 % grafit, 85 % Vespel
Kvantitet Paket med 10