Läs mer
Thermo Scientific™ Ferrules för Thermo Scientific™ och Agilent™ instrument
Produktkod. 10672674 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material:
100 % grafit
15 % grafit, 85 % Vespel
Diameter (metrisk):
För 0,1 till 0,25 mm ID-kolumn
För 0,1 till 0,32 mm ID-kolumn
För 0,32 mm ID-kolumn
För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10672674 100 % grafit För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn Paket med 10
10756334 100 % grafit För 0,1 till 0,32 mm ID-kolumn Paket med 10
10120513 15 % grafit, 85 % Vespel För 0,1 till 0,25 mm ID-kolumn Paket med 10
10774827 15 % grafit, 85 % Vespel För 0,32 mm ID-kolumn Paket med 10
10394473 15 % grafit, 85 % Vespel För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10672674 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 290GA140
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Säkerställ pålitliga anslutningar för Thermo Scientific™ TRACE™ 1300/1600-serien och Agilent GC-instrument med dessa Thermo Scientific™ ferruler
Använd Thermo Scientific™ Ferrules-instrument för att säkerställa optimal prestanda för ditt Thermo Scientific och Agilent GC-instrumentet. De finns i tre olika material och i olika dimensioner för att passa en rad instrument och användningsområden.
  • Finns i 100% grafitferruler, 15% grafit/85% vespel
  • Ferruler för olika typer av injektorer och detektorer
Beställningsinformation
Förpackad i föroreningsfria, individuella blisterförpackningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Typ Skoning
Diameter (metrisk) För 0,45 till 0,53 mm ID-kolumn
För användning med (utrustning) SSL-injektorer och icke-MS-detektorer i Thermo Scientific TRACE 1300/1600-serien eller Agilent GC-instrument
Material 100 % grafit
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.