Läs mer
MedChemExpress Fertirelin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.52% |
| CAS | 38234-21-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1153.29 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 2 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (86.71 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (86.71 mM∣Need ultrasonic) |