Läs mer
Ferulinsyra 4-O-beta-D-glukuroniddinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30132715
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132715 50 mg
30004059 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132715 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF30891050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86321-24-6
Molekylformel C16H18O10
Molekylvikt (g/mol) 370.31
Synonym Ferulic Acid-B-O-B-D-Glucuronide
LEDER [Na+].[Na+].COc1cc(C=CC(=O)[O-])ccc1O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic Acid 4-O-Beta-D-Glucuronide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18O10/c1-24-9-6-7(3-5-10(17)18)2-4-8(9)25-16-13(21)11(19)12(20)14(26-16)15(22)23/h2-6,11-14,16,19-21H,1H3,(H,17,18)(H,22,23)/b5-3+/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Procent renhet >95%