Läs mer
Ferulsyra, 99,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11458050 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458050 25 g 25g
11448050 5 g 5g
11468050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458050 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210168525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 25g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1135-24-6
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
InChI-nyckel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic Acid
Analysprocentintervall 99.4%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 194.19
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ferulic Acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid