Läs mer
Ferulsyra, 99,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11468050 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468050 100 g 100g
11448050 5 g 5g
11458050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468050 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210168580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2295.00 SEK
    2184.97 SEK / 100g
    Save 110.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 1135-24-6
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
InChI-nyckel KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonym ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 445858
ChEBI CHEBI:17620
IUPAC-namn (E)-3-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic Acid
Analysprocentintervall 99.4%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 194.19
Fysisk form Kristallin