Läs mer
Ferulic acid methyl ester, MedChemExpress
Produktkod. 16489396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16489396 100 mg
1 options
Produktkod. 16489396 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW018643
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ferulic acid methyl ester (Methyl ferulate) is a derivative of ferulic acid, isolated from Stemona tuberosa, with anti-inflammatory and antioxidant properties.
Ferulic acid methyl ester is a cell membrane and brain permeable compound, shows free radical scavenging ability, used in the research of neurodegenerative disorders. Ferulic acid methyl ester inhibits COX-2 expression, blocks p-p38 and p-JNK in primary bone marrow derived-macrophages.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic acid methyl ester
CAS 2309-07-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Methyl ferulate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (480.28 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (9.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(/C=C/C1=CC=C(C(OC)=C1)O)OC
Molekylvikt (g/mol) 208.21
Formel vikt 208.21
Procent renhet 99.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation