Läs mer
Ferulic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ferulic acid methyl ester |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10-7-8(3-5-9(10)12)4-6-11(13)15-2/h3-7,12H,1-2H3/b6-4+ |
| Formel vikt | 208.0736 |