Läs mer
Ferulic acid sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16491288
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491288 5 g
16452489 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491288 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0060A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Ferulic acid sodium is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Ferulic acid sodium is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ferulic acid sodium
CAS 24276-84-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H9NaO4
Kvantitet 5 g
Synonym Coniferic acid sodium
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (462.60 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (154.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 216.17
Formel vikt 216.17
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation